Få mere at vide
Kaliummanganat
Artikelnummer. 11378308
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11378308 50 g 50g
11368308 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains a category 2 drug precursor according to Regulation (EC) No 273/2004, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11378308 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039506.18
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains a category 2 drug precursor according to Regulation (EC) No 273/2004, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 10294-64-1 | K2MnO4 | 197,13 g/mol
Det tjener som et oxidationsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10294-64-1
Molekylær formel K2MnO4
Molekylvægt (g/mol) 197.13
MDL nummer MFCD00043089
InChI nøgle XKYFHUXZPRFUTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium manganate, unii-5pi213d3us, dipotassium dioxido dioxo manganese, acmc-1buxv, manganic acid h2mno4 , dipotassium salt, potassium manganate 10g, 2k.mno4, manganic acid h2mno4 , potassium salt 1:2
PubChem CID 160931
IUPAC navn dikalium;dioxid(dioxo)mangan
SMIL [K+].[K+].[O-][Mn]([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium manganate
Smeltepunkt 190 °C (dekomponering)
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Opløselighedsinformation Vandopløselig
Formel vægt 197.13