Få mere at vide
Kaliummanganat
Artikelnummer. 11368308
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11368308 10 g 10g
11378308 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11368308 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039506.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10294-64-1 | K2MnO4 | 197,13 g/mol
Det tjener som et oxidationsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10294-64-1
Molekylær formel K2MnO4
Molekylvægt (g/mol) 197.13
MDL nummer MFCD00043089
InChI nøgle XKYFHUXZPRFUTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium manganate, unii-5pi213d3us, dipotassium dioxido dioxo manganese, acmc-1buxv, manganic acid h2mno4 , dipotassium salt, potassium manganate 10g, 2k.mno4, manganic acid h2mno4 , potassium salt 1:2
PubChem CID 160931
IUPAC navn dikalium;dioxid(dioxo)mangan
SMIL [K+].[K+].[O-][Mn]([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium manganate
Smeltepunkt 190 °C (dekomponering)
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Opløselighedsinformation Vandopløselig
Formel vægt 197.13
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium manganate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P371+P380+P375-Ved større brand og store mængder: Evakuer området Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium manganate