Få mere at vide
Oxoid UK Potassium Lactate 50% 10x1mL 10 vials
Artikelnummer. 10484023
Skift visning
Potassium Lactate 50% 10x1mL 10 vials
Artikelnummer.
10484023 Potassium Lactate 50% 10x1mL 10 vials
1 options
Artikelnummer. 10484023 Leverandør Oxoid UK Leverandørnr. SR0037H
 Begrænset vare
På lager
A solution for addtion to culture media
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Oprindelsesland STORBRITANNIEN
Format Æske
Medietype Supplement
Produkttype Medietillæg
Til brug med (applikation) Additive for Culture Media
Emballagetype 10 x 1 mL
Mængde 10/Pk.