Få mere at vide
Kalium L-tartrat hemihydrat, 99%
Artikelnummer. 11431948
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11431948 5000 g 5000g
11421948 250 g 250g
11411948 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11431948 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14556.0I
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6100-19-2 | C8H14K4O13 | 474,58 g/mol
Kalium L-tartrat hemihydrat er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Kalium L-tartrat hemihydrat er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6100-19-2
Molekylær formel C8H14K4O13
Molekylvægt (g/mol) 474.58
MDL nummer MFCD00150136,MFCD00150136
InChI nøgle DFVWEDQSAWCYPI-UHFFFAOYNA-N
Synonym potassium tartrate dibasic hemihydrate
PubChem CID 131855961
SMIL O.[K].[K].[K].[K].OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O.OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium L-tartrate hemihydrate
Smeltepunkt 155 °C (i -H2O)
Tæthed 1.98
Kogepunkt 200 °C til 220 °C
Mængde 5000 g
Beilstein 6119985
Merck Index 14,7677
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
IUPAC navn bis(2,3-dihydroxybutandisyre)-hydrattetrakalium
Formel vægt 235,29 (226,27 Vandfri)
Procent renhed 99%