Få mere at vide
Kalium L-tartrat hemihydrat, 99%
Beskrivelse
Kalium L-tartrat hemihydrat er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Kalium L-tartrat hemihydrat er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium L-tartrate hemihydrate |
| Smeltepunkt | 155 °C (i -H2O) |
| Tæthed | 1.98 |
| Kogepunkt | 200 °C til 220 °C |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 6119985 |
| Merck Index | 14,7677 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| IUPAC navn | (2R,3R)-2,3-dihydroxybutandisyre;kalium;hydrat |
| Formel vægt | 235,29 (226,27 Vandfri) |
| Vis mere |