Få mere at vide
Kaliumisopropoxid, 99% (metalbasis), 5% w/v i isopropanol
Artikelnummer. 11313538
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11313538 100 mL 100ml
11303538 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11313538 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039162.AE
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6831-82-9 | C3H7KO | 98,186 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier. De bruges i en bred vifte af applikationer såsom farvestoffer og aromakemikalier. De bruges til fremstilling af rengøringsmidler og biodiesel. De fungerer også som katalysatorer i polymerisation og isomeriseringer. Andre anvendelser omfatter anvendt til dannelse af ethere. Fungerer også som en moderat stærk base for deprotonering og basekatalyserede reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6831-82-9
Molekylær formel C3H7KO
Molekylvægt (g/mol) 98.186
MDL nummer MFCD00210641
InChI nøgle WQKGAJDYBZOFSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium isopropoxide, potassium propan-2-olate, koipr, potassium isopropoxide w/v in isopropanol, potassium isopropoxide w/v in 2-propanol trace metals basis 25ml
PubChem CID 23663646
IUPAC navn kalium;propan-2-olat
SMIL CC(C)[O-].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium isopropoxide
Farve Farveløs til gul
Flammepunkt 12 °C (54 °F)
Lugt Alkohollignende
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel KOCH(CH3)2
Mængde 100 mL
FN nummer UN3274
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Opløselighedsinformation Det er opløseligt i isopropanol og nogle ætere. Uopløselig i vand.
Formel vægt 98.19
Procent renhed 99%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 5% w/v in isopropanol
Fysisk form Væske