Få mere at vide
Potassium isopropoxide, 99% (metals basis), 5% w/v in isopropanol
Artikelnummer. 11303538
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11303538 25 mL 25ml
11313538 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11303538 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039162.AC
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6831-82-9 | C3H7KO | 98.186 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier. De bruges i en bred vifte af applikationer såsom farvestoffer og aromakemikalier. De bruges til fremstilling af rengøringsmidler og biodiesel. De fungerer også som katalysatorer i polymerisation og isomeriseringer. Andre anvendelser omfatter anvendt til dannelse af ethere. Fungerer også som en moderat stærk base for deprotonering og basekatalyserede reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6831-82-9
Molekylær formel C3H7KO
Molekylvægt (g/mol) 98.186
MDL nummer MFCD00210641
InChI nøgle WQKGAJDYBZOFSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium isopropoxide, potassium propan-2-olate, koipr, potassium isopropoxide w/v in isopropanol, potassium isopropoxide w/v in 2-propanol trace metals basis 25ml
PubChem CID 23663646
IUPAC navn kalium;propan-2-olat
SMIL CC(C)[O-].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium isopropoxide
Farve Farveløs til gul
Flammepunkt 12°C (54°F)
Lugt Alcohol-like
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel KOCH(CH3)2
Mængde 25 mL
FN nummer UN3274
Følsomhed Air and moisture sensitive
Opløselighedsinformation It is soluble in isopropanol and some ethers. Insoluble in water.
Formel vægt 98.19
Procent renhed 99%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 5% w/v in isopropanol
Fysisk form Væske