missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Potassium Isobutyrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium Isobutyrate |
| CAS | 19455-20-0 |
| Molekylær formel | C4 H7 O2 . K |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | Propanoic acid','2-methyl-','potassium salt (1:1) (ACI), Isobutyric acid','potassium salt (8CI), Propanoic acid','2-methyl-','potassium salt (9CI), Potassium 2-methylpropanoate, Potassium isobutyrate, 2-Methylpropanoic acid potassium salt, Isobutyric acid potassium salt |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O2.K/c1-3(2)4(5)6;/h3H,1-2H3,(H,5,6);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [K+].CC(C)C(=O)[O-] |
| IUPAC navn | potassium;2-methylpropanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 126.195 |
| Formel vægt | 126.008 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?