missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Potassium Isobutyrate, TRC

Artikelnummer. 30417937
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30417937 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30417937 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP993420250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Potassium Isobutyrate
CAS 19455-20-0
Molekylær formel C4 H7 O2 . K
Mængde 250 mg
Synonym Propanoic acid','2-methyl-','potassium salt (1:1) (ACI), Isobutyric acid','potassium salt (8CI), Propanoic acid','2-methyl-','potassium salt (9CI), Potassium 2-methylpropanoate, Potassium isobutyrate, 2-Methylpropanoic acid potassium salt, Isobutyric acid potassium salt
InChI formel InChI=1S/C4H8O2.K/c1-3(2)4(5)6;/h3H,1-2H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
SMIL [K+].CC(C)C(=O)[O-]
IUPAC navn potassium;2-methylpropanoate
Molekylvægt (g/mol) 126.195
Formel vægt 126.008
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.