Få mere at vide
Kalium Iodobismuthate Solution, EP, Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11464729 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
Amber glas Winchester flaske
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11464729 100 mL Amber glas Winchester flaske 100ml
1 options
Artikelnummer. 11464729 Leverandør Reagecon Leverandørnr. 1070600
Fremstillet i henhold til standarderne i den europæiske farmakopé (EP) kapitel 4 (4.1.1). Reagecon Potassium Iodobismuthate Solution, EP er et højrent, stabilt produkt udviklet og testet til EP-applikationer.
Reagecon Potassium Iodobismuthate Solution er et højrent, stabilt produkt udviklet og testet til anvendelser i den europæiske farmakopé (EP), herunder identifikationsreaktioner af ioner og funktionelle grupper (2.3.1) og som et reagens i udførelsen af test, der er beskrevet i flere EP-monografier.
  • Denne Reagecon EP-reagens er nøjagtig, stabil og reproducerbar
  • Stabilitet er bevist (enten åbnet eller uåbnet) i produktets holdbarhed
  • Pakket i en ravfarvet glasflaske til beskyttelse mod lys
Tekniske data
CAS 41944-01-8
Farve Rødbrun
Fysisk form Væske
Mængde 100 mL
Molekylær formel BiI7K4
FN nummer 2790
Molekylvægt (g/mol) 1253.7
Grad Eur Ph.
Emballage Amber glas Winchester flaske
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • POTASSIUM IODOBISMUTHATE SOLUTION
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: acetic acid, BismuthSubnitrate Bismuthhydroxide nitrate oxide