Få mere at vide
Kaliumiodid (hvidt, fritflydende granulat), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10658393
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10658393 500 g Poly flaske 500g
1 options
Artikelnummer. 10658393 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP367500
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 7681-11-0 | IK | 166.003 g/mol
poly flaske; 500 g
Dette kaliumsalt bruges i buffere til molekylærbiologi og cellekulturapplikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 1330 °C
Kemisk navn eller materiale Potassium Iodide
Smeltepunkt 680 °C
CAS 7681-11-0
Farve Hvid
pH 6 til 8
Fysisk form Fast stof
Mængde 500 g
Analyseprocentområde ≥99.0 %
Molekylær formel IK
Merck Index 15, 7764
Synonym potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
InChI nøgle NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
SMIL [K+].[I-]
IUPAC navn kalium; jodid
Molekylvægt (g/mol) 166.003
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
Formel vægt 166
Procent renhed ≥99.0%
Identifikation Beståelsesprøve
Tab ved tørring 0,2% maks.
Emballage Poly flaske
Damptryk 1 mmHg ved 745 °C
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium iodide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.