Få mere at vide
Potassium iodide, ultra dry, 99.998% (metals basis)
Artikelnummer. p-4407748
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11326938
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013676.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7681-11-0 | IK | 166.003 g/mol
Kaliumiodid er et simpelt iodidsalt, der anvendes som et fluorescensdæmpende middel. Det bruges til fotografering og som et analytisk reagens. Det bruges til behandling af overaktiv skjoldbruskkirtel og beskytter skjoldbruskkirtlen mod virkningerne af stråling fra inhaleret eller indtaget radioaktivt jod. Det bruges som et kosttilskud for at forhindre struma og anden jodmangel i menneskekroppen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-11-0
Molekylær formel IK
Molekylvægt (g/mol) 166.003
MDL nummer MFCD00011405
InChI nøgle NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC navn kalium; jodid
SMIL [K+].[I-]
Tekniske data
Kogepunkt 1330°C
Kemisk navn eller materiale Potassium iodide
Smeltepunkt 681°C
Farve Hvid
Fysisk form Perler
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.998% (metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water (148g/100g at 25°C),alcohol (45.5mg/ml),methanol (125mg/ml),acetone (13.1mg/ml at 25°C),and ethanol (19.6mg/ml).
Formel vægt 166.01
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.677
Følsomhed Hygroscopic
Udseende White beads
Damptryk 1.33 hPa (1mm Hg) at 745°C
Tæthed 3.12 g/cm3