Få mere at vide
Kaliumiodid, ultratørt, 99,998% (metalbasis)
Beskrivelse
Kaliumiodid er et simpelt iodidsalt, der anvendes som et fluorescensdæmpende middel. Det bruges til fotografering og som et analytisk reagens. Det bruges til behandling af overaktiv skjoldbruskkirtel og beskytter skjoldbruskkirtlen mod virkningerne af stråling fra inhaleret eller indtaget radioaktivt jod. Det bruges som et kosttilskud for at forhindre struma og anden jodmangel i menneskekroppen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1330 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Potassium iodide |
| Smeltepunkt | 681 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Perler |
| Mængde | 5 g |
| Analyseprocentområde | 99,998% (metalbasis) |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand (148 g/100 g ved 25 °C), alkohol (45,5 mg/ml), methanol (125 mg/ml), acetone (13,1 mg/ml ved 25 °C) og ethanol (19,6 mg/ml). |
| Formel vægt | 166.01 |
| Lugt | Lugtfri |
| Vis mere |