Få mere at vide
Potassium Iodide, TraceSELECT™, ≥99.999% (metals basis), Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15663060 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Emballage:
Poly bottle
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15663060 100 g Poly bottle 100g
1 options
Artikelnummer. 15663060 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 30533100G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Kogepunkt 1323°C (1013hPa)
Kemisk navn eller materiale Potassium Iodide
Smeltepunkt 681°C
CAS 7681-11-0
Farve Colorless
pH 6.0 to 9.0 (at 20°C)
Fysisk form Crystalline
Mængde 100 g
Molekylær formel IK
Lineær formel KI
MDL nummer MFCD00011405
FN nummer NONH for all modes of transport
Synonym potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
InChI nøgle NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
SMIL [K+].[I-]
IUPAC navn potassium;iodide
Molekylvægt (g/mol) 166.003
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
Formel vægt 166g/mol
Procent renhed ≥99.999% (metals basis)
Grad TraceSELECT
Lugt Odorless
Emballage Poly bottle
Damptryk 1mmHg (745°C)
Tæthed ∽3.12g/cu.cm at 20°C
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.