Få mere at vide
Potassium Iodide, Supelco™
Artikelnummer. 15844510
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
50 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15844510 1 kg -
15824510 250 g -
15834510 500 g -
15854510 2.5 kg 2.5kg
15827310 50 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15844510 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1050431000
Supelco Essentials er på lager
Brug rabatkode 27958
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
For analysis EMSURE™ ISO,Reag. Ph Eur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-11-0
Tekniske data
Kogepunkt 1325°C/1013 hPa
Kemisk navn eller materiale Potassium Iodide
Smeltepunkt 681°C (lit.)
Mængde 1 kg
Molekylær formel KI
MDL nummer MFCD00011405
Molekylvægt (g/mol) 166
Grad Research
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Kaliumiodid til analyse EMSURE® ISO,Reag. Ph Eur
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.