Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Kaliumiodidstivelse kvalitativt testpapir
Artikelnummer. 11356544 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Format:
Spole
Strip
Dimensioner (L x B):
50 mx 7 mm
70 x 20 mm
Testmetode:
Dukkert
Spottest
Pakningsstørrelse:
5m
Pakke med 200
Artikelnummer. 11356544
Brand: Macherey-Nagel™ 90754
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tillader hurtig og nem påvisning af stærke oxidationsmidler som nitrit og frit klor. Macherey-Nagel™ Kaliumiodidstivelse kvalitativt testpapir bruges også til at kontrollere diazotiseringsreaktioner. Kaliumiodid-stivelsespapir er tilgængeligt i to formater: 5 m rulle eller 70 x 20 mm teststrimler.
Nitrit eller frit klor oxiderer kaliumiodid for at danne elementært jod. Jodet reagerer med stivelse til et blåviolet kompleks. For at detektere gasformige oxidationsmidler fugtes papiret med destilleret vand og udsættes derefter for den pågældende gas. MN tilbyder to forskellige versioner af kaliumiodidstivelsespapir:
  • 816 N testpapirspole (5m x 7mm): Vælg den ønskede testpapirlængde blot ved at rive papiret i stykker; specielt velegnet til at blive dyppet i løsninger
  • 616 T testpapirstrimler (2 x 7 cm): Praktiske individuelle papirer er især praktiske til stikprøver; 200 strimler pr. tube
Tekniske data
Farveindikator Hvid til blå/violet
Format Spole
Til brug med (applikation) Bestemmelse af nitrit og frit klor
Mængde 1 hver
Rækkevidde Følsomhedsgrænse: 1 mg/L NO 2 / Fri Cl 2
Testmetode Dukkert
Test tid Umiddelbar
Type Kvalitativt testpapir
Dimensioner (L x B) 50 mx 7 mm
Længde (metrisk) 5 m
Bredde (metrisk) 7 mm