Få mere at vide
Kaliumiodidopløsning, Ph. Eur., Reagecon™
Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
1 L
Emballage:
1L
Pakningsstørrelse:
1 L
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium Iodide |
| CAS | 7681-11-0, 7732-18-5 |
| Mængde | 1 L |
| Molekylær formel | IK |
| Synonym | potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide |
| InChI nøgle | NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M |
| SMIL | [K+].[I-] |
| IUPAC navn | kaliumiodid |
| Molekylvægt (g/mol) | 166.00 |
| PubChem CID | 4875 |
| Vis mere |