Få mere at vide
Kaliumiodidopløsning 1mol/L, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12913594 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1000 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1000ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12913594 1000 mL Glasflaske 1000ml
1 options
Artikelnummer. 12913594 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. VL 274 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1365.00 DKK
    1095.37 DKK / 1000ml
    Spare 269.63 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Iodide
CAS 7681-11-0, 7732-18-5
Mængde 1000 mL
Molekylær formel IK
Synonym potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
InChI nøgle NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
SMIL [K+].[I-]
IUPAC navn kaliumiodid
Molekylvægt (g/mol) 166.00
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1M (1N)
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium iodide 1.000M (1N). Volumetric solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium iodide