Få mere at vide
Kaliumiodid, 10% opløsning, Chem-Lab
Beskrivelse
Kaliumiodid er en ionisk forbindelse, der er blevet brugt som medicin (især som reaktion på eksponering for radioaktivt jod). Det er et mildt reduktionsmiddel, der let oxideres. Det bruges i jodisolering, i redoxtitreringer og som en kilde til iodid i organisk syntese. Det kan også fungere som en nukleofil katalysator til alkylering af alkylchlorider, -bromider eller -mesylater.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 L |
| Formel vægt | 166,01g/mol |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 10% |
| Tæthed | 1.07g/mL |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Potassium iodide 10% solution
- Fare
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H372-Forårsager organskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium iodide