Få mere at vide
Kaliumiodid, ReagentPlus™ , Honeywell™
Artikelnummer. 15601810 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 15601810
Brand: Honeywell Research Chemicals 207969500G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Reagenskvalitet, 99 %
  • ≥95 % til almindelig laboratoriebrug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-11-0
Molekylær formel IK
Molekylvægt (g/mol) 166.003
MDL nummer MFCD00011405
InChI nøgle NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC navn kalium; jodid
SMIL [K+].[I-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Iodide
Mængde 500 g
Lineær formel KI
FN nummer NONH for all modes of transport
Opløselighedsinformation Soluble in water
Formel vægt 166g/mol
Procent renhed 99%
Grad ReagentPlus
Damptryk 1mmHg (745°C)