Få mere at vide
Kaliumiodid, Puriss. pa, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,5 %, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7071963 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
6 x 100 g
6 x 250 g
6 x 500 g
4 x 5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
500g
50kg
5kg
Pakke med 4
Pakke med 6
Artikelnummer. 15623000
Brand: Honeywell-Fluka 30315100G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Puriss. pa, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,5 %
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-11-0
Molekylær formel IK
Molekylvægt (g/mol) 166.003
MDL nummer MFCD00011405
InChI nøgle NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC navn potassium;iodide
SMIL [K+].[I-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Iodide
Navn note Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Mængde 100 g
Lineær formel KI
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 166g/mol
Procent renhed ≥99.5%
Grad ACS/puriss. p.a.
Damptryk 1mmHg (745°C)
compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.