Få mere at vide
Kaliumjodid, Puriss. P.A., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99,5 %, Solstice
Artikelnummer. 15663000 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
6 x 100 g
6 x 250 g
6 x 500 g
4 x 5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
500g
50kg
5kg
Pakke med 4
Pakke med 6
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15663000 500 g 500g
15623000 100 g 100g
15643000 250 g 250g
15693000 6 x 100 g Pakke med 6
15633000 1 kg 1kg
15613010 6 x 250 g Pakke med 6
15623010 6 x 500 g Pakke med 6
15683000 5 kg 5kg
15603010 6 x 1 kg Pakke med 6
15653000 4 x 5 kg Pakke med 4
15673000 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 15663000 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 30315500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2055.00 DKK
    477.02 DKK / 500g
    Spare 1577.98 DKK
    76% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Puriss. pa, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,5 %
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-11-0
Molekylær formel IK
Molekylvægt (g/mol) 166.003
MDL nummer MFCD00011405
InChI nøgle NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC navn kalium; jodid
SMIL [K+].[I-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Iodide
Navn note Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Fysisk form Solid
Mængde 500 g
Lineær formel KI
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 166g/mol
Procent renhed ≥99.5%
Grad ACS/puriss. pa
Damptryk 1 mmHg (745 °C)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium iodide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium iodide