Få mere at vide
Kaliumiodid, Puriss., opfylder analytiske specifikationer. af Ph. Eur. BP, USP 99,0-100,5 % (beregnet for det tørrede stof), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15610670 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
6 x 250 g
25 kg
50 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
25kg
50kg
5kg
Pakke med 6
Artikelnummer. 15610670
Brand: Honeywell-Fluka 03124250G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Puriss., opfylder analytiske specifikationer fra Ph. Eur. BP, USP 99,0-100,5 % (beregnet for det tørrede stof)
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-11-0
Molekylær formel IK
Molekylvægt (g/mol) 166.003
MDL nummer MFCD00011405
InChI nøgle NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC navn kalium; jodid
SMIL [K+].[I-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Iodide
Navn note Meets analytical specification of Ph.Eur. BP, USP
Mængde 250 g
Lineær formel KI
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 166g/mol
Procent renhed 99 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Grad puriss.
Emballage Plastflaske
Damptryk 1mmHg (745°C)