Få mere at vide
Kaliumiodid, Puriss., opfylder analytiske specifikationer. af Ph. Eur. BP, USP 99,0-100,5 % (beregnet for det tørrede stof), Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
6 x 250 g
25 kg
50 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
25kg
50kg
5kg
Pakke med 6
Beskrivelse
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium Iodide |
| Navn note | Meets analytical specification of Ph.Eur. BP, USP |
| Mængde | 1 kg |
| Lineær formel | KI |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vægt | 166g/mol |
| Procent renhed | 99 to 100.5% (calc. to the dried substance) |
| Grad | puriss. |
| Emballage | Plastflaske |
| Damptryk | 1mmHg (745°C) |