Få mere at vide
Kaliumiodid, Puratronic™, 99,998% (metalbasis)
Beskrivelse
Det er både en kilde til iodid og et mildt reduktionsmiddel. Det bruges som en komponent i elektrolytten i farvesensibiliserede solceller. Inden for syntetisk organisk kemi bruges det til fremstilling af alkyl- eller aryliodforbindelser. Det anvendes som en nukleofil katalysator i alkyleringerne med alkylbromid, chlorid, tosylat og mesylat. I nærvær af syre danner det jodbrintesyre, som er et stærkt reduktionsmiddel. Det er nyttigt til fremstilling af Lugols opløsning (eller Lugols jod), som finder mange anvendelser, herunder stivelsestestning, grampletter og ætsning af guldoverflader.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Specifications
| Kogepunkt | 1330 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Potassium iodide |
| Smeltepunkt | 681 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 5 g |
| Analyseprocentområde | 99,998% (metalbasis) |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand og acetone. Let opløseligt i æter og ammoniak. |
| Formel vægt | 166.01 |
| Lugt | Lugtfri |
| Show More |
Safety and Handling
- Potassium iodide
- Fare
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H372-Forårsager organskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium iodide