Få mere at vide
Kaliumiodid, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7073435 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
500g
5kg
Artikelnummer. 11468772
Brand: Fisher Chemical P/5840/48
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kaliumiodid, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-11-0
Molekylær formel IK
Molekylvægt (g/mol) 166.003
MDL nummer 11405
InChI nøgle NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC navn kalium; jodid
SMIL [K+].[I-]
Tekniske data
Kogepunkt 1330°C
Smeltepunkt 680 °C
Farve Hvid
pH 6 til 8
Fysisk form Fast stof
Mængde 100 g
Formel vægt 166g/mol
Emballage Plast pulver krukke
Damptryk 1mmHg 745
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Kalium iodid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.