Få mere at vide
Kaliumiodid, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10489180 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
500g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10489180 500 g 500g
11468772 100 g 100g
10766491 250 g 250g
10132060 1 kg 1kg
10409570 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10489180 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P/5840/53
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
CAS: 7681-11-0 | Molekylformel: IK | Molekylvægt: 166,003 g/mol
Kaliumiodid, ekstra ren, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-11-0
Molekylær formel IK
Molekylvægt (g/mol) 166.003
MDL nummer 11405
InChI nøgle NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC navn kalium; jodid
SMIL [K+].[I-]
Tekniske data
Kogepunkt 1330 °C
Smeltepunkt 680 °C
Farve Hvid
pH 6 til 8
Fysisk form Fast stof
Mængde 500 g
Emballage Plast pulver krukke
Damptryk 1mmHg 745
Formel vægt 166g/mol
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Kalium iodid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.