Få mere at vide
Kaliumiodid, (krystallinsk), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11454762 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11454762 100 g -
11464762 500 g -
11474762 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11454762 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219151380
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-11-0
Molekylær formel IK
Molekylvægt (g/mol) 166.003
InChI nøgle NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC navn kalium; jodid
SMIL [K+].[I-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Iodide
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 100 g
Formel vægt 166