Få mere at vide
Kaliumiodid koncentrat, Honeywell™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
1 Pc.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium iodide concentrate |
| CAS | 7681-11-0 |
| Mængde | 1 Pc. |
| Molekylær formel | IK |
| Lineær formel | KI |
| MDL nummer | MFCD00011405 |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Synonym | potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide |
| InChI nøgle | NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M |
| SMIL | [K+].[I-] |
| Vis mere |