Tekniske data
| Kogepunkt | 1330 °C |
| Smeltepunkt | 680 °C |
| CAS | 7681-11-0 |
| Farve | Hvid |
| pH | 6 til 8 |
| Fysisk form | Fast stof |
| Mængde | 1 kg |
| Molekylær formel | IK |
| MDL nummer | 11405 |
| Synonym | potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Kalium iodid
- Fare
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H372-Forårsager organskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P314-Søg lægehjælp ved ubehag.