Beskrivelse
IK, CAS-nummer-7681-11-0, kalijodid, asmofug e, thyro-blok, pima, kaliummonoiodid, knollid, kisol, kaliumdiiodid, kaliumiodid ki, kaliumiodid, 500g, 1330 grader.C, 16BIg,/hvid:846BI,mol NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M, kalium;iodid, 680 grader C, 11405, 166.003
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1330 °C |
| Smeltepunkt | 680 °C |
| Farve | Hvid |
| pH | 6 til 8 |
| Fysisk form | Fast stof |
| Mængde | 250 g |
| Formel vægt | 166g/mol |
| Emballage | Plast pulver krukke |
| Damptryk | 1mmHg 745 |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Kalium iodid
- Fare
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H372-Forårsager organskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P314-Søg lægehjælp ved ubehag.