Få mere at vide
Kaliumiodid, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10703811 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
500 g
3 kg
Pakningsstørrelse:
100g
250g
3kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10703811 500 g 500g
10607232 100 g 100g
10793801 250 g 250g
10264060 3 kg 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10703811 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P/5880/53
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
IK, CAS-nummer-7681-11-0, kalijodid, asmofug e, thyro-blok, pima, kaliummonoiodid, knollid, kisol, kaliumdiiodid, kaliumiodid ki, kaliumiodid, 500g, 1330 grader.C, 16BIg,/hvid:846BI,mol NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M, kalium;iodid, 680 grader C, 11405, 166.003
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-11-0
Molekylær formel IK
Molekylvægt (g/mol) 166.003
MDL nummer 11405
InChI nøgle NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC navn kalium; jodid
SMIL [K+].[I-]
Tekniske data
Kogepunkt 1330 °C
Smeltepunkt 680 °C
Farve Hvid
pH 6 til 8
Fysisk form Fast stof
Mængde 500 g
Emballage Plast pulver krukke
Damptryk 1mmHg 745
Formel vægt 166g/mol
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Kalium iodid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium iodide