Få mere at vide
Kaliumiodid, BAGER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10000390 Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
Opfylder ACS specifikationer
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-11-0
Molekylær formel IK
Molekylvægt (g/mol) 166.00
MDL nummer MFCD00011405
InChI nøgle NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
IUPAC navn kaliumiodid
SMIL [K+].[I-]
Tekniske data
Kogepunkt 1330°C (1013 hPa)
Smeltepunkt 686°C
pH 6.0 to 9.2 (5% Solution at 25°C)
Mængde 500 g
Analyseprocentområde min. 99.0%
Tab ved tørring max. 0.2% (at 150°C)
Tæthed 3.13 g/cm³ (20°C)