Få mere at vide
Kaliumiodid, ACS-reagens, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15662170 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
12 kg
4 x 2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
12kg
2.5kg
500g
5g
Pakke med 4
Artikelnummer. 15662170
Brand: Honeywell-Fluka 221945500G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ACS reagens,≥ 99,0 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-11-0
Molekylær formel IK
Molekylvægt (g/mol) 166.003
MDL nummer MFCD00011405
InChI nøgle NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC navn kalium; jodid
SMIL [K+].[I-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Iodide
Mængde 500 g
Lineær formel KI
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 166g/mol
Procent renhed ≥99%
Grad ACS-reagens
Damptryk 1mmHg (745°C)