Description
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Potassium Iodide |
| Fysisk form | Crystals |
| Mængde | 100 g |
| Lineær formel | KI |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vægt | 166g/mol |
| Procent renhed | ≥99% |
| Grad | ACS-reagens |
| Damptryk | 1 mmHg (745 °C) |