Få mere at vide
Kaliumiodid, ACS-reagenskvalitet, Scharlab
Artikelnummer. 11334254
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
Artikelnummer. 11334254
Brand: Scharlab PO04101000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes i analytisk kemi, som laboratoriereagens og som emulgator i fotografering.
  • Synonym: Knollide
  • Molekylær formel: KI
  • Molmasse: 166,01 g/mol
  • CAS: 7681-11-0
  • EIN ECS nr.: 231-659-4
  • Reducerende stoffer: Består testen
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-11-0
Molekylær formel IK
Molekylvægt (g/mol) 166.003
InChI nøgle NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC navn kalium; jodid
SMIL [K+].[I-]
Tekniske data
Kogepunkt 1330°C
Smeltepunkt 686°C
pH 6.0–9.2 (5%, water)
Mængde 1 kg
Opløselighedsinformation Soluble in water (20°C)
Formel vægt 166.01g/mol
Procent renhed 99.5% min (argentometric)
Grad ACS-reagens
Tab ved tørring 0.2% max (150°C, 6h)
Damptryk 1.3 hPa (at 745°C)