Få mere at vide
Kaliumiodid, ACS-reagenskvalitet, Scharlab
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
Beskrivelse
- Synonym: Knollide
- Molekylær formel: KI
- Molmasse: 166,01 g/mol
- CAS: 7681-11-0
- EIN ECS nr.: 231-659-4
- Reducerende stoffer: Består testen
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1330°C |
| Smeltepunkt | 686°C |
| pH | 6.0–9.2 (5%, water) |
| Mængde | 250 g |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water (20°C) |
| Formel vægt | 166.01g/mol |
| Procent renhed | 99.5% min (argentometric) |
| Grad | ACS-reagens |
| Tab ved tørring | 0.2% max (150°C, 6h) |
| Damptryk | 1.3 hPa (at 745°C) |