Få mere at vide
Kaliumiodid, ACS, 99,0 % min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367347
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11367347 2 kg 2kg
11357347 100 g 100g
11347347 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11367347 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011601.A3
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til brug i fotografiske emulsioner, i analytisk kemi, som fodertilsætningsstof
Det er både en kilde til iodid og et mildt reduktionsmiddel. Det bruges som en komponent i elektrolytten i farvesensibiliserede solceller. Inden for syntetisk organisk kemi bruges det til fremstilling af alkyl- eller aryliodforbindelser. Det anvendes som en nukleofil katalysator i alkyleringerne med alkylbromid, chlorid, tosylat og mesylat. I nærvær af syre danner det jodbrintesyre, som er et stærkt reduktionsmiddel. Det er nyttigt til fremstilling af Lugols opløsning (eller Lugols jod), som finder mange anvendelser, herunder stivelsestestning, grampletter og ætsning af guldoverflader.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-11-0
Molekylær formel IK
Molekylvægt (g/mol) 166.003
MDL nummer MFCD00011405
InChI nøgle NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC navn kalium; jodid
SMIL [K+].[I-]
Tekniske data
Kogepunkt 1330°C
Kemisk navn eller materiale Potassium iodide
Smeltepunkt 681°C
Fysisk form Granulat
Mængde 2 kg
Merck Index 14,7643
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol,glycerol,and acetone; Slightly soluble in ether,and ammonia.
Formel vægt 166.01
Procent renhed ≥99.0%
Grad ACS
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.677
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 3.12