Få mere at vide
Kaliumiodid, ACS, 99,0% min
Artikelnummer. 11357347
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11357347 100 g 100g
11347347 500 g 500g
11367347 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11357347 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011601.22
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Til brug i fotografiske emulsioner, i analytisk kemi, som tilsætningsstof | CAS: 7681-11-0 | IK | 166,003 g/mol
Det er både en kilde til iodid og et mildt reduktionsmiddel. Det bruges som en komponent i elektrolytten i farvesensibiliserede solceller. Inden for syntetisk organisk kemi bruges det til fremstilling af alkyl- eller aryliodforbindelser. Det anvendes som en nukleofil katalysator i alkyleringerne med alkylbromid, chlorid, tosylat og mesylat. I nærvær af syre danner det jodbrintesyre, som er et stærkt reduktionsmiddel. Det er nyttigt til fremstilling af Lugols opløsning (eller Lugols jod), som finder mange anvendelser, herunder stivelsestestning, grampletter og ætsning af guldoverflader.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-11-0
Molekylær formel IK
Molekylvægt (g/mol) 166.003
MDL nummer MFCD00011405
InChI nøgle NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC navn kalium; jodid
SMIL [K+].[I-]
Spezifikation
Kogepunkt 1330 °C
Kemisk navn eller materiale Potassium iodide
Smeltepunkt 681 °C
Navn note Til analyse ACS
Farve Hvid
Fysisk form Granulat
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99,0% min
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, alkohol, glycerol og acetone. Let opløseligt i æter og ammoniak.
Formel vægt 166.01
Grad ACS
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.677
Følsomhed Hygroskopisk
Udseende Hvidt krystallinsk pulver
Damptryk 1,33 hPa (1 mm Hg)
Tæthed 3.12
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium iodide
Signalwort
  • Fare
Gefahrenkategorie
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Gefahrenhinweis
  • H372-Forårsager organskader.
Sicherheitshinweis
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium iodide
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.