Få mere at vide
Kaliumiodid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7020668
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
50g
Artikelnummer. 11424020
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12704.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7681-11-0 | IK | 166.003 g/mol
Kaliumiodid bruges i farmaceutiske formuleringer og i filmfotografering som en kilde til jod. Det er meget udbredt som et analytisk reagens i jodometriske tritrationer. Bortset fra dets anvendelse som en kilde til iodid til fremstilling af organo-jodforbindelser, såsom i Sandmeyer-reaktioner, finder kaliumiodid omfattende anvendelse som en nukleofil katalysator til adskillige alkyleringsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Kaliumiodid bruges i farmaceutiske formuleringer og i filmfotografering som en kilde til jod. Det er meget udbredt som et analytisk reagens i jodometriske tritrationer. Bortset fra dets anvendelse som en kilde til iodid til fremstilling af organo-jodforbindelser, såsom i Sandmeyer-reaktioner, finder kaliumiodid omfattende anvendelse som en nukleofil katalysator til adskillige alkyleringsreaktioner.
Opløselighed Opløseligt i
vand
Bemærkninger
Da det er et mildt reduktionsmiddel, bliver det omdannet til jod af oxiderende reagenser. Kaliumiodid bør håndteres med handsker, da det er et mildt irriterende stof.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-11-0
Molekylær formel IK
Molekylvægt (g/mol) 166.003
MDL nummer MFCD00011405
InChI nøgle NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC navn kalium; jodid
SMIL [K+].[I-]
Tekniske data
Kogepunkt 1330°C
Kemisk navn eller materiale Potassium iodide
Smeltepunkt 681°C
Mængde 50 g
Merck Index 14,7643
Opløselighedsinformation Soluble in water
Formel vægt 166.01
Procent renhed 99%
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.677
Følsomhed Air and light sensitive
Tæthed 3.12
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium iodide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: potassium iodide