Få mere at vide
Kaliumiodid, 99%
Artikelnummer. 11470623
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11470623 5000 g 5000g
11424020 50 g 50g
11460623 250 g 250g
11450623 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11470623 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12704.0I
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7873.25 DKK
    7083.65 DKK / 5000g
    Spare 789.60 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7681-11-0 | IK | 166,003 g/mol
Kaliumiodid bruges i farmaceutiske formuleringer og i filmfotografering som en kilde til jod. Det er meget udbredt som et analytisk reagens i jodometriske tritrationer. Bortset fra dets anvendelse som en kilde til iodid til fremstilling af organo-jodforbindelser, såsom i Sandmeyer-reaktioner, finder kaliumiodid omfattende anvendelse som en nukleofil katalysator til adskillige alkyleringsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Kaliumiodid bruges i farmaceutiske formuleringer og i filmfotografering som en kilde til jod. Det er meget udbredt som et analytisk reagens i jodometriske tritrationer. Bortset fra dets anvendelse som en kilde til iodid til fremstilling af organo-jodforbindelser, såsom i Sandmeyer-reaktioner, finder kaliumiodid omfattende anvendelse som en nukleofil katalysator til adskillige alkyleringsreaktioner.
Opløselighed Opløseligt i
vand
Bemærkninger
Da det er et mildt reduktionsmiddel, bliver det omdannet til jod af oxiderende reagenser. Kaliumiodid bør håndteres med handsker, da det er et mildt irriterende stof.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-11-0
Molekylær formel IK
Molekylvægt (g/mol) 166.003
MDL nummer MFCD00011405
InChI nøgle NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC navn kalium; jodid
SMIL [K+].[I-]
Tekniske data
Kogepunkt 1330 °C
Kemisk navn eller materiale Potassium Iodide
Smeltepunkt 681 °C
Mængde 5000 g
Merck Index 14,7643
Opløselighedsinformation Vandopløselig
Formel vægt 166.01
Procent renhed 99%
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.677
Følsomhed Luft- og lysfølsomhed
Tæthed 3.12
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium iodide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium iodide