Få mere at vide
Kaliumiodid, 99%
Beskrivelse
Kaliumiodid bruges i farmaceutiske formuleringer og i filmfotografering som en kilde til jod. Det er meget udbredt som et analytisk reagens i jodometriske tritrationer. Bortset fra dets anvendelse som en kilde til iodid til fremstilling af organo-jodforbindelser, såsom i Sandmeyer-reaktioner, finder kaliumiodid omfattende anvendelse som en nukleofil katalysator til adskillige alkyleringsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Kaliumiodid bruges i farmaceutiske formuleringer og i filmfotografering som en kilde til jod. Det er meget udbredt som et analytisk reagens i jodometriske tritrationer. Bortset fra dets anvendelse som en kilde til iodid til fremstilling af organo-jodforbindelser, såsom i Sandmeyer-reaktioner, finder kaliumiodid omfattende anvendelse som en nukleofil katalysator til adskillige alkyleringsreaktioner.
Opløselighed Opløseligt i
vand
Bemærkninger
Da det er et mildt reduktionsmiddel, bliver det omdannet til jod af oxiderende reagenser. Kaliumiodid bør håndteres med handsker, da det er et mildt irriterende stof.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1330 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Potassium iodide |
| Smeltepunkt | 681 °C |
| Mængde | 250 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Brydningsindeks | 1.677 |
| Følsomhed | Luft- og lysfølsomhed |
| Tæthed | 3.12 |
| Merck Index | 14,7643 |
| Opløselighedsinformation | Vandopløselig |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Potassium iodide
- Fare
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H372-Forårsager organskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium iodide (KI)