Få mere at vide
Potassium iodide, 99%, extra pure, briquettes
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10kg
2.5kg
500g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1330.0°C |
| Kemisk navn eller materiale | Potassium iodide |
| Smeltepunkt | 680.0°C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Briquettes |
| Mængde | 10 kg |
| Analyseprocentområde | 98.5% min. (on dried substance) (Argentometry) |
| Lineær formel | KI |
| Fieser | 06,227; 11,44 |
| Merck Index | 15,7764 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Potassium iodide
- Fare
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H372-Forårsager organskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P314-Søg lægehjælp ved ubehag.