Få mere at vide
Kaliumiodid, 99%, ekstra rent, briketter
Artikelnummer. 10267523 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10kg
2.5kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10267523 100 g Glasflaske 100g
10082610 500 g Glasflaske 500g
10551451 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
11964211 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10267523 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 196731000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7681-11-0 | IK | 166 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-11-0
Molekylær formel IK
Molekylvægt (g/mol) 166
InChI nøgle NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC navn kalium; jodid
SMIL [K+].[I-]
Tekniske data
Kogepunkt 1330.0°C
Kemisk navn eller materiale Potassium iodide
Smeltepunkt 680.0°C
Farve Hvid
Fysisk form Briquettes
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 98.5% min. (on dried substance) (Argentometry)
Lineær formel KI
Fieser 06,227; 11,44
Merck Index 15,7764
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1.43 kg/l. Other solubilities: 45g/L ethanol
Formel vægt 166
Procent renhed 99%
Grad Ekstra ren
Tab ved tørring 1% max.
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium iodide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.