Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Kaliumiodid, 99%, til biokemi
Artikelnummer. 12665057 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
12665057 100 g 100g
12685057 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12665057 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 447111000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7681-11-0 | IK | 166 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7681-11-0
Molekylær formel IK
Molekylvægt (g/mol) 166
InChI nøgle NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC navn kalium; jodid
SMIL [K+].[I-]
Specifications
Kogepunkt 1330.0°C
Kemisk navn eller materiale Potassium iodide
Smeltepunkt 680.0°C
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 98.5% min. (Argentometry)
Lineær formel KI
Merck Index 15,7764
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1.43 kg/l. Other solubilities: 45g/L ethanol
Formel vægt 166
Procent renhed 99%
Grad Biokemisk
Emballage Glasflaske
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Potassium iodide
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Hazard Statement
  • H372-Forårsager organskader.
Precautionary Statement
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium iodide