Få mere at vide
Kaliumiodid, 99+%, til analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3523544 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Artikelnummer. 10049841
Brand: Thermo Scientific Acros 373651000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7681-11-0 | IK | 166 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-11-0
Molekylær formel IK
Molekylvægt (g/mol) 166
MDL nummer MFCD00011405
InChI nøgle NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC navn kalium; jodid
SMIL [K+].[I-]
Tekniske data
Kogepunkt 1330.0°C
Kemisk navn eller materiale Potassium iodide
Smeltepunkt 680.0°C
Farve Tan til hvid
pH 6.0 to 9.2 (5% soln. at 25°C)
Fysisk form Flakes or Powder
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99% min. (on dry substance) (Argentometry)
Lineær formel KI
Fieser 06,227; 11,440
Merck Index 15, 7764
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1.43 kg/l. Other solubilities: 45g/L ethanol
Formel vægt 166
Procent renhed ≥99%
Grad Analyser
Tab ved tørring 0.2 % max. (150°C, 6 hrs)
Emballage Plastflaske
Tæthed 3.13
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium iodide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.