Få mere at vide
Kaliumjodid, 99+%, til analyse
Artikelnummer. 10174943 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10174943 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10049841 100 g Plastflaske 100g
10365562 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10174943 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 373650025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5160.00 DKK
    5007.54 DKK / 2.5kg
    Spare 152.46 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7681-11-0 | IK | 166 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-11-0
Molekylær formel IK
Molekylvægt (g/mol) 166
MDL nummer MFCD00011405
InChI nøgle NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC navn kalium; jodid
SMIL [K+].[I-]
Specifications
Kogepunkt 1330,0 °C
Kemisk navn eller materiale Potassium iodide
Smeltepunkt 680,0 °C
Farve Tan til hvid
pH 6,0 til 9,2 (5% sol ved 25 °C)
Fysisk form Flager eller pulver
Mængde 2.5 kg
Analyseprocentområde 99% min. (på tørt stof) (Argentometri)
Lineær formel KI
Fieser 06,227; 11,440
Merck Index 15, 7764
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1,43 kg/l. Andre opløseligheder: 45g/L ethanol
Formel vægt 166
Procent renhed ≥99%
Grad Analyser
Tab ved tørring 0,2 % maks. (150 °C, 6 timer)
Emballage Plastflaske
Tæthed 3.13
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Potassium iodide
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Hazard Statement
  • H372-Forårsager organskader.
Precautionary Statement
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.