Få mere at vide
Kaliumiodid, 99+%, ACS-reagens
Artikelnummer. 10647381 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10647381 500 g 500g
10124763 1 kg 1kg
10297373 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10647381 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 418265000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1600.00 DKK
    1552.26 DKK / 500g
    Spare 47.74 DKK
    2% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7681-11-0 | IK | 166 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-11-0
Molekylær formel IK
MDL nummer MFCD00011405
InChI nøgle NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC navn kalium; jodid
SMIL [K+].[I-]
Tekniske data
Kogepunkt 1330.0°C
Kemisk navn eller materiale Potassium iodide
Smeltepunkt 680.0°C
Navn note granular
Farve Hvid
pH 6.0 to 9.2 (5% soln. at 25°C)
Fysisk form Crystals or Granules
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99+%
Lineær formel KI
Fieser 06,227; 11,440
Merck Index 15, 7764
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1.43 kg/l. Other solubilities: 45g/L ethanol
Molekylvægt (g/mol) 166.003
Formel vægt 166
Procent renhed ≥99%
Grad ACS-reagens
Tab ved tørring 0.2% max. (150°C, 6 hrs)
Damptryk 1mmHg at 745°C
Tæthed 3.13
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium iodide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.