Tekniske data
| Kogepunkt | 1330,0 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Potassium iodide |
| Smeltepunkt | 680,0 °C |
| Navn note | Granulær |
| Farve | Hvid |
| pH | 6,0 til 9,2 (5% sol ved 25 °C) |
| Fysisk form | Krystaller eller granuler |
| Mængde | 1 kg |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Lineær formel | KI |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Potassium iodide
- Fare
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H372-Forårsager organskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P314-Søg lægehjælp ved ubehag.