Få mere at vide
Kaliumiodid, 99,995%, (sporstofbasis), ekstra rent
Artikelnummer. 10557183 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10557183 10 g Glasflaske 10g
10562981 50 g Glasflaske 50g
10338753 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10557183 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 193790100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    645.00 DKK
    623.14 DKK / 10g
    Spare 21.86 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7681-11-0 | IK | 166 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-11-0
Molekylær formel IK
Molekylvægt (g/mol) 166
MDL nummer MFCD00011405
InChI nøgle NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC navn kalium; jodid
SMIL [K+].[I-]
Tekniske data
Kogepunkt 1330,0 °C
Kemisk navn eller materiale Potassium iodide
Smeltepunkt 680,0 °C
Farve Hvid
Fysisk form Krystaller eller pulver
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.995%
Lineær formel KI
Fieser 06,227; 11,440
Merck Index 15, 7764
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1,43 kg/l. Andre opløseligheder: 45g/L ethanol
Formel vægt 166
Procent renhed 99.995%
Grad Spormetalbasis
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium iodide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium iodide